C5612
Anti-CD30 Ligand antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-CD30L
About This Item
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse
técnicas
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Tnfsf8(21949)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable