Merck
C5556
Sigma-Aldrich
Carboxyethyl-γ-aminobutyric acid
Hybri-Max, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinónimos:
CEGABA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
Hybri-Max
esterilidad
γ-irradiated
Línea del producto
BioXtra
formulario
powder
técnicas
cell culture | hybridoma: suitable
impurezas
endotoxin, tested
solubilidad
cell culture medium: 1.5 mg/mL (Store solution at −20°C.)
H2O: soluble (Store solution at −20°C.)
cadena SMILES
OC(=O)CCCNCCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c9-6(10)2-1-4-8-5-3-7(11)12/h8H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
SRGQUICKDUQCKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Stimulates hybridoma growth.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A polyamine derivative that stimulates the growth of hybridoma cells.
Cell growth promoter
Información legal
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable