Merck
C5265
4-Formylbenzonitrile
≥95% (GC)
Sinónimos:
4-Cyanobenzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NCC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
131.13
EC Number:
203-267-3
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606473
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (GC)
bp
133 °C/12 mmHg (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
InChI key
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)