Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human sputum
form
salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥0.2 units/mg protein
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CTSG(1511)
Biochem/physiol Actions
Cathepsin G has pro-apoptotic activity and can activate caspases in vitro.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?