C4757
5-O-Carbomethoxy-1,2-O-isopropylidene-D-xylofuranose
About This Item
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@](OC(C)(C)O2)([H])[C@]2([H])O[C@@H]1COC(OC)=O
InChI
1S/C10H16O7/c1-10(2)16-7-6(11)5(15-8(7)17-10)4-14-9(12)13-3/h5-8,11H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
Clave InChI
GGDOHLQEKFUTGN-ULAWRXDQSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable