Merck
C4300
Standard Vertical Gel Combs
16.5 cm wide, for use with 1.0 mm x 14 wells
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide, size 1.0 mm × 14 wells
material
PTFE
Quality Segment
size
1.0 mm × 14 wells
General description
Machined match spacer thickness precisely.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)