C4127
Z-D-Phe-OH
Sinónimos:
N-Cbz-D-phenylalanine, Z-D-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m1/s1
Clave InChI
RRONHWAVOYADJL-OAHLLOKOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?