Saltar a
C4022
DL-Cysteine
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(±)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
121.16
EC Number:
222-160-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721406
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA agonist that is an agonist at quisqualate receptors at high concentration.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)