Casein is a combination of alpha, beta, and kappa sub-units. These sub-units have a molecular with range of 19 - 25 kDa. The molecular weight of the FITC is 389.382.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 188,00 € |
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 506,00 € |
Acerca de este artículo
188,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletype
Type II
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
extent of labeling
20-50 μg FITC per mg solid
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy, yellow to orange
storage temp.
2-8°C
General description
Casein is a major milk phospho-protein and constitutes about 80% of the total protein content in milk. Bovine milk is composed of four types of casein such as, αS1, αS2, β, and κ. Casein exists as micelles in milk.
Application
highly sensitive protease substrate
Casein fluorescein isothiocyanate from bovine milk has been used:
- as a substrate for semi-quantitative analysis of protease in Arabidopsis cells
- to determine the caseinolytic activity of secreted LasB (elastase), alkaline protease and protease IV
- for determining the SpeB (cysteine protease) proteolytic activity in Streptococcus pyogenes cells
Biochem/physiol Actions
Casein micelle system is involved in the prevention of pathological calcification of mammary glands.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Casein fluorescein isothiocyanate from bovine milk
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the molecular weight?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-