C3705
C Reactive Protein Fragment 174-185
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Ile-Tyr-Leu-Gly-Gly-Pro-Phe-Ser-Pro-Asn-Val-Leu
About This Item
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C62H93N13O16/c1-9-36(8)51(64)59(87)70-42(28-38-19-21-39(77)22-20-38)54(82)67-40(25-33(2)3)53(81)66-30-49(79)65-31-50(80)74-23-13-17-46(74)57(85)68-41(27-37-15-11-10-12-16-37)55(83)72-45(32-76)61(89)75-24-14-18-47(75)58(86)69-43(29-48(63)78)56(84)73-52(35(6)7)60(88)71-44(62(90)91)26-34(4)5/h10-12,15-16,19-22,33-36,40-47,51-52,76-77H,9,13-14,17-18,23-32,64H2,1-8H3,(H2,63,78)(H,65,79)(H,66,81)(H,67,82)(H,68,85)(H,69,86)(H,70,87)(H,71,88)(H,72,83)(H,73,84)(H,90,91)/t36-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,51-,52-/m0/s1
Clave InChI
KODGVWMUDZVVII-FVTMRLMCSA-N
Información sobre el gen
human ... CRP(1401)
Amino Acid Sequence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?