Merck
C3242
CDKi hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
2,4-Diamino-5-oxo-pyrimidine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N4O · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
126.12 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: 21 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Nc1ncc(O)c(N)n1
InChI
1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(9)1-7-4(6)8-3;/h1,9H,(H4,5,6,7,8);1H
InChI key
KEFSYBXFZWLDQU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CDKi hydrochloride is a potent and selective ATP competitiive inhibitor of cycB-CDK1, cycE-CDK2, and cycD1-CDK4. Demonstrates significant inhibitory activity against a variety of tumor type both in vitro and in vivo.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)