C3026
Colicin E1 from Escherichia coli
lyophilized powder, 10,000-20,000 units/mg protein
About This Item
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
10,000-20,000 units/mg protein
composición
Protein, ~30% Lowry
temp. de almacenamiento
2-8°C
Envase
Package size based on protein content
Definición de unidad
One unit per mL is the minimal concentration required to cause a zone of clearing on a lawn of E. coli ATCC9637 cells.
Nota de preparación
Prepared by a modification of the method of Schwartz, S. and Helinski, D., J. Biol. Chem., 246, 6318 (1971).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)