C2851
Anti-CaM Kinase IV (CaMKIV) (AY-18) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 65 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10,000 using sections of rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:20,000-1:1,000 using rat brain extract and Jurkat, whole cell extract, respectively
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAMK4(814)
mouse ... Camk4(12326)
rat ... Camk4(25050)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable