Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 246,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
247.68
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Form:
powder
246,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
product line
BioReagent
form
powder
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(NC(=O)Nc2ccccc2)ccn1
InChI
1S/C12H10ClN3O/c13-11-8-10(6-7-14-11)16-12(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15,16,17)
InChI key
GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Forchlorfenuron (CPPU) is a cytokinin that enhances in vitro direct shoot organogenesis of Citrus aurantium L. epicotyl segments.
N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N′-phenylurea has been used as a supplement in Murashige and Tucker medium (MT) to culture thin cell layer (TCL) explants. It has also been used to spray on to the ovaries at anthesis for induction of parthenocarpic fruit.
Biochem/physiol Actions
CPPU is a cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKO) inhibitor.
N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N′-phenylurea/ CPPU, a cytokinin-like plant growth regulator participates in chlorophyll biosynthesis, cell division and cell expansion. It helps to intensify fruit set and quickens fruit enlargement. CPPU modulates carbohydrate allocation.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) - |
| product line BioReagent | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® | product line - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?