Saltar al contenido
C2741
Anti-CCR-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-C-C Chemokine Receptor 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
1
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
availability
not available in Japan
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL using human skeletal muscle, myocytes
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CCR1(1230)
mouse ... Ccr1(12768)
rat ... Ccr1(57301)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to the third extracellular loop of human C-C chemokine receptor 1 (CCR-1), conjugated to KLH. The immunizing peptide has 80% homology with the rat gene and 85% homology with the mouse gene.
Biochem/physiol Actions
CCR1 is a seven transmembrane protein that binds to macrophage inflammatory protein 1 alpha (MIP-1 alpha), monocyte chemoattractant protein 3 (MCP-3) and myeloid progenitor inhibitory factor-1 (MPIF-1). It has important role in protecting the host from inflammatory responses, viruses and parasites.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.7, containing 0.01% sodium azide.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)