C2285
Cytochrome f from spinach
essentially salt-free, lyophilized powder
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
Productos recomendados
Formulario
essentially salt-free, lyophilized powder
cociente de absorbancia
A554/280 nm ~0.5
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de preparación
Prepared by a modification of the method of Ho and Krogman, J. Biol. Chem., 255, 3855 (1980).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)