Saltar al contenido
C2252
Z-Ile-Pro
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
362.42
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C1CCCN1C([C@@]([C@H](C)CC)([H])NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)=O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-3-13(2)16(17(22)21-11-7-10-15(21)18(23)24)20-19(25)26-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,13,15-16H,3,7,10-12H2,1-2H3,(H,20,25)(H,23,24)
InChI key
ABVHKUUPJNVPLM-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)