Saltar a
C2137
Non-hydroxy fatty acid ceramide from bovine brain
≥99%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
69,60 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
248,00 €
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
581,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥99%
Form:
powder
69,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Involved in the action of phospholipase C on sphingomyelin.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase D page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Contains primarily stearic and nervonic acids.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C4832P7693C4905
assay
≥99%
assay
~95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)