Documentos
C1980
Sigma-Aldrich
Z-Tyr-Val-Ala-Asp(OMe) fluoromethyl ketone
powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H39FN4O9
Peso molecular:
630.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
formulario
powder
color
white
solubilidad
DMSO/DMF: 20 mM
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A cell-permeable inhibitor of caspase-1 and -4, which exhibits competitive and irreversible inhibition.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable