Merck
C1835
(S)-(+)-4-Carboxyphenylglycine
Sinónimos:
(S)-α-Amino-4-carboxyphenylacetic acid, L-α-(4-Carboxyphenyl)glycine, S-4CPG
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
195.17
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
Biochem/physiol Actions
Competitive mGluR1 metabotropic glutamate receptor antagonist; mGluR2 metabotropic glutamate receptor agonist.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)