Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
human adipose tissue
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(stromal)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Derived from adipose tissue, 1 million cells per pellet | description Derived from umbilical cord matrix, 500,000 cryopreserved cells | description Derived from bone marrow, 1 million cells per pellet | description Derived from umbilical cord matrix, 500,000 proliferating cells |
| biological source human adipose tissue | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) | biological source human bone marrow | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) |
| morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - | application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human Mesenchymal Stem Cells (hMSC)
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7783-20-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?