Merck
C1378
N-Chloroacetyl-DL-phenylalanine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
241.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-858-6
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)CCl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)