Merck
C121
Sigma-Aldrich
7-Chlorokynurenic acid
solid
Sinónimos:
7-Chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-Cl-KYNA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
223.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solid
color
tan
solubilidad
0.1 M NaOH: 13.7 mg/mL
DMSO: 14 mg/mL
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
Información sobre el gen
human ... GRIN1(2902)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor.
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor; prevents neurodegeneration produced by quinolinic acid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)