C1139
Cytochalasin J from Phomopsis sp.
≥95%
About This Item
Análisis
≥95%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]1C\C=C\[C@H]2[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]3[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@]23[C@H](O)\C=C\[C@@](C)(O)C1
InChI
1S/C28H37NO4/c1-17-9-8-12-21-25(31)19(3)18(2)24-22(15-20-10-6-5-7-11-20)29-26(32)28(21,24)23(30)13-14-27(4,33)16-17/h5-8,10-14,17-18,21-25,30-31,33H,3,9,15-16H2,1-2,4H3,(H,29,32)/b12-8+,14-13+/t17-,18+,21-,22-,23+,24-,25+,27+,28+/m0/s1
Clave InChI
UKQNIEMKORIOQM-JXYXERRISA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges