Saltar al contenido
C1105
Z-Gly-Pro-Arg 4-methoxy-2-naphthylamide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC), powder
Sinónimos:
Z-GPR-MNA TFA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H40F3N7O8
Peso molecular:
731.72
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMF or absolute ethanol: 20 mM
storage temp.
−20°C
Application
Fluorogenic substrate for granzyme A.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)