Saltar a
C0921
Silicone sponge closures
size 28 mm
Sinónimos:
Closures for Vials, Silicone Closures, Sponge Closures
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
344,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
344,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
size
28 mm
compatibility
for use with 125-300 mL flasks.
General description
Silicone rubber rings with sealed-in silicone sponge filters.
These silicone sponge closures are ideal when working with aerobic cultures; they permit an efficient exchange of gases. They also cut losses due to evaporation in half in comparison to cotton plugs, thus minimizing changes in pH values. They can be dry heat sterilized repeatedly at 180°C and are easy to clean and maintain (reusable).
Other Notes
Does not fit Nalgene polycarbonate shake flasks.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C1046CLS2679638Z279730
compatibility
for use with 125-300 mL flasks.
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
compatibility
-
compatibility
-
size
28 mm
size
38 mm
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone sponge closures
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)