Saltar a
C0619
III-31-C
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
N-[[[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl](phenylmethyl)amino]carbonyl]-L-leucyl-L-valine methyl ester, WPE-III-31-C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
372,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H52N4O7
Número CAS:
Peso molecular:
640.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
372,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)N(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C35H52N4O7/c1-23(2)19-28(31(41)38-30(24(3)4)32(42)45-8)36-33(43)39(21-26-17-13-10-14-18-26)22-29(40)27(20-25-15-11-9-12-16-25)37-34(44)46-35(5,6)7/h9-18,23-24,27-30,40H,19-22H2,1-8H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,41)/t27-,28-,29+,30?/m0/s1
InChI key
DINAVFJXFRFCRE-BLFWRVEASA-N
Biochem/physiol Actions
III-31-C is a (hydroxyethyl)urea γ-secretase inhibitor that binds to γ-secretase at the substrate docking site. DAPT, also a γ-secretase inhibitor binds to the substrate docking site as well. III-31-C is useful for the affinity isolation and characterization of the protease complex and for testing other ihhibitors that affect the γ-secretase active site. The γ-secretase complex is composed of presenilin as a catalytic component and three integral membrane proteins, nicastrin, Aph-1 and Pen-2.
III-31-C is a (hydroxyethyl)urea γ-secretase inhibitor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0803SML1705A8356
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C0619-5MG04061832980850
C0619-1MG04061826690048