Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
401.37
EC Number:
231-854-4
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1897385
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)CCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C19H19N3O7/c20-17(23)11-10-16(21-19(25)28-12-13-4-2-1-3-5-13)18(24)29-15-8-6-14(7-9-15)22(26)27/h1-9,16H,10-12H2,(H2,20,23)(H,21,25)
InChI key
KIVQPDPRDVIJDJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?