Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C17H18N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
356.41
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-255-9
Beilstein/REAXYS Number:
500781
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCc3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?