Documentos
BUA4817-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-81 Rotor
(capacity 7 x 50 mL Falcon(R) centrifuge tubes), pack of 4
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
Características
Holds 7 x 50 ml conical tubes
envase
pack of 4
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638614 (NA)
Eppendorf® 5825730003 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
(capacity 7 x 50 mL Falcon(R) centrifuge tubes)
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG