Documentos clave
BR782930
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiales
PET membrane
descripción
cellGrade(TM) plus
esterilidad
sterile
envase
pack of 12 ea (trips of 4 inserts)
fabricante / nombre comercial
BRAND 782930
tamaño
6 well
tamaño de poro
1 μm
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)