BM0031
BMS-763534
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Chloro-1-[(1S)-1-cyclopropyl-2-methoxyethyl]-3-[[6-(difluoromethoxy)-2,5-dimethyl-3-pyridinyl]amino]-2(1H)-pyrazinone
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -40 to -55°, c = 0.8 in chloroform-d
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C1C(NC2=CC(C)=C(OC(F)F)N=C2C)=NC(Cl)=CN1[C@H](COC)C3CC3
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)