BM0015
BMS-309403
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[2′-(5-Ethyl-3,4-diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)[1,1′-biphenyl]-3-yl]oxy]acetic acid, BMS 309403
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(O)COC1=CC(C2=CC=CC=C2N3C(CC)=C(C4=CC=CC=C4)C(C5=CC=CC=C5)=N3)=CC=C1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable