Merck
B9811
PolyTransport Buffer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
pH
7.2-7.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
PolyTransport Buffer is a medium used to transport and preserve specimens from surgery to the point of grossing for fixation prior to further processing. The specially formulated transport medium is designed to preserve tissue in a viable state during transport by maintaining osmolarity and pH for 24 to 48 hours.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)