B9684
Anti-Brn3a antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ13449, Anti-OCT-T1, Anti-RDC1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 42.9 kDa
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse
técnicas
immunocytochemistry: 1:200-1:1000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200-1:1000
western blot: 1:200-1:1000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... POU4F1(5457)
mouse ... Pou4f1(18996)
rat ... Pou4f1(114503)
Descripción general
Inmunógeno
Epitope
aa141-157
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?