B9541
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97% (GC)
Sinónimos:
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
About This Item
Ensayo
≥97% (GC)
contiene
~0.5% CaCO3 as stabilizer
densidad
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Clave InChI
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)