Merck
B9513
Sigma-Aldrich
(−)-Boc-L-thioproline
Sinónimos:
(−)-(R)-Boc-4-thiazolidinecarboxylic acid, (−)-Boc-L-thiaproline, Boc-4-Thio-Pro-OH, Boc-Thi-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
233.28
Beilstein:
4254605
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CSC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4S/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-15-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clave InChI
FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)