Merck
B9255
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Boc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
Sinónimos:
Nα,Nε-Di-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H30N2O6 · C12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
527.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable