B9138
S-Benzylisothiourea hydrochloride
Sinónimos:
S-Benzylthiuronium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(SCH2C6H5)=NH · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
202.70
Beilstein:
3656719
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Productos recomendados
cadena SMILES
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
Clave InChI
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)