Merck
B9014
Biocytin hydrazide
≥90%
Sinónimos:
Nε-(+)-Biotinyl-L-lysine hydrazide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H30N6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
386.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2179522
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Application
Reactive derivative for labeling proteins and glycoproteins with biotin.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)