Acerca de este artículo
form
powder
solubility
H2O: 30 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br[H].Br[H].CCN(CC)C(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](N2C[C@@H](C)N(CC=C)C[C@@H]2C)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C27H37N3O2.2BrH/c1-6-16-29-18-21(5)30(19-20(29)4)26(24-10-9-11-25(31)17-24)22-12-14-23(15-13-22)27(32)28(7-2)8-3;;/h6,9-15,17,20-21,26,31H,1,7-8,16,18-19H2,2-5H3;2*1H/t20-,21+,26-;;/m1../s1
InChI key
ABMNQBWHHIYHEV-PKENUSFYSA-N
Biochem/physiol Actions
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?