Merck
B8685
Sigma-Aldrich
BM 15766 sulfate
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
4-[2-[4-[3-(4-Chlorophenyl)-2-propenyl]-1-piperazinyl]ethyl]benzoic acid sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25ClN2O2 · H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
482.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white
mp
>300 °C
solubilidad
DMSO: soluble 4 mg/mL
water: insoluble
emisor
Roche
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.OC(=O)c1ccc(CCN2CCN(CC2)CC=Cc3ccc(Cl)cc3)cc1
InChI
1S/C22H25ClN2O2.H2O4S/c23-21-9-5-18(6-10-21)2-1-12-24-14-16-25(17-15-24)13-11-19-3-7-20(8-4-19)22(26)27;1-5(2,3)4/h1-10H,11-17H2,(H,26,27);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
OVMQIVIYKXXEIT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Dehydrocholesterol reductase inhibitor. Inhibits 7-dehydrocholesterol reductase, which catalyzes the last step of cholesterol synthesis.
Características y beneficios
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Artículos
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research