Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H16ClN7O2S
Número CAS:
Peso molecular:
501.95
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-785-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
90-95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].O=C1NNC(=O)c2cc(ccc12)-[n+]3nc(\C=C\c4ccccc4)nn3-c5nc6ccccc6s5
InChI
1S/C24H15N7O2S.ClH/c32-22-17-12-11-16(14-18(17)23(33)27-26-22)30-28-21(13-10-15-6-2-1-3-7-15)29-31(30)24-25-19-8-4-5-9-20(19)34-24;/h1-14H,(H,28,29);1H/b13-10+;
InChI key
ZPGCKYFKHCIWHR-RSGUCCNWSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?