Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
232.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6-4-5-7(11)8(13)14/h7H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
GLZZMUULAVZVTA-ZETCQYMHSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?