Merck
B8010
Sigma-Aldrich
Brassidic acid
~98%, crystalline
Sinónimos:
trans-13-Docosenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H42O2
Número de CAS:
Peso molecular:
338.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
~98%
formulario
crystalline
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(O)=O