Saltar a
B7937
BSc3094 monohydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[4-(4-Nitrophenyl)-2-thiazolyl]hydrazide-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid monohydrobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
191,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12N6O3S·HBr
Número CAS:
Peso molecular:
461.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
191,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2csc(NNC(=O)c3ccc4[nH]cnc4c3)n2
InChI
1S/C17H12N6O3S.BrH/c24-16(11-3-6-13-14(7-11)19-9-18-13)21-22-17-20-15(8-27-17)10-1-4-12(5-2-10)23(25)26;/h1-9H,(H,18,19)(H,20,22)(H,21,24);1H
InChI key
HVNYYJJWBWMGCO-UHFFFAOYSA-N
Application
BSc3094 is used in tau protein amyloidogenicity/tauopathy research to study the processes of tau aggregation and cross-linking in neurodegenerative disease development.
Biochem/physiol Actions
BSc3094 is a potent inhibitor of tau aggregation and dissolves preformed tau paired helical filaments. BSc3094 interacts closely with the tau protein at the edge involving protons I-IV, while the second attachment site seems to be at the nitro group. In N2A cells (model system for tau aggregation), BSc3094 exhibited low toxicity.
BSc3094 is a potent inhibitor of tau aggregation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2243S5696SML0077
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: 22 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)