B7929
Anti-Bim antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BOD
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 23 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
immunohistochemistry: 20 μg/mL using human skin cancer cells
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using A549 or K562 whole cell lysates
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCL2L11(10018)
mouse ... Bcl2l11(12125)
rat ... Bcl2l11(64547)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable