Merck
B7885
Sigma-Aldrich
[Tyr8]-Bradykinin
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H73N15O12
Número de CAS:
Peso molecular:
1076.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Tyr-Arg
Aplicación
Useful for determination of human urinary kinin levels
Visite la Librería de documentos
Determination of human urinary kinin levels by radioimmunoassay using a tyrosine analogue of bradykinin.
M L Mashford et al.
Biochemical pharmacology, 20(5), 969-973 (1971-05-01)