Merck
B7502
6-Bromo-2-naphthyl acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
265.10
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
228-740-1
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)