Saltar al contenido
B7138
Bispyrazolone
≥98%, crystalline
Sinónimos:
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
346.38
EC Number:
231-282-5
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
572787
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98%
form
crystalline
color
tan
suitability
suitable for determination of cyanide
SMILES string
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChI key
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bispyrazolone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)